Heksafluorofosforan 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27827.06
H27827.18
H27827.06EA
420
PLN
H27827.06
H27827.18
Heksafluorofosforan 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥99%
Heksafluorofosforan 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy
Purity: 99%
CAS No.: 227617-70-1
Molecular Formula: C9H17F6N2P
Formula Weight: 298.21
Refractive Index: 1.423
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD03790877
Formuła:
C₉H₁₇F₆N₂P Temp. topnienia: 48…50 °C Gęstość: 1,354 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03790877 Numer CAS: 227617-70-1 |