3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27806.14
H27806.06
H27806.14EA
1070
PLN
H27806.14
H27806.06
3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
3-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 42872-74-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. topnienia: 39…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06797818 Numer CAS: 42872-74-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |