Metylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27754.06
H27754.18
H27754.06EA
300
PLN
H27754.06
H27754.18
Metylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Metylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 99%
CAS No.: 401788-98-5
Molecular Formula: C9H18N2O4S
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4780
Formuła:
C₉H₁₈N₂O₄S Gęstość: 1,21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095437 Numer CAS: 401788-98-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |