Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
H27744.06
H27744.03
H27744.06EA
998
PLN
H27744.06
H27744.03
Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy ≥97%
Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 13737-36-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 178-180°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010632
Formuła:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Temp. topnienia: 178…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010632 Numer CAS: 13737-36-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |