Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27651.06
H27651.14
H27651.06EA
696
PLN
H27651.06
H27651.14
Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Chlorek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-09-0
Molecular Formula: C6H11ClN2
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00074843
Formuła:
C₆H₁₁ClN₂ Temp. topnienia: 77…80 °C Gęstość: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 186 °C (367 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074843 Numer CAS: 65039-09-0 |