3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03
H27632.06
H27632.03EA
655
PLN
H27632.03
H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 55758-02-6
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 120°/4mm
MDL No.: MFCD02683288
Formuła:
C₆H₃BrN₂ Temp. Wrzenia: 120 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 96…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683288 Numer CAS: 55758-02-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |