Siarczan etylo 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
EMIM ESU
H27571.18
H27571.30
H27571.18EA
547
PLN
H27571.18
H27571.30
Siarczan etylo 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Siarczan etylo 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 99%
CAS No.: 342573-75-5
Molecular Formula: C8H16N2O4S
Formula Weight: 236.29
Flash Point: 162°(324°F)
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₆N₂O₄S Temp. topnienia: < –30 °C Gęstość: 1,24 Temp. Zapłonu: 162 °C (324 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06798189 Numer CAS: 342573-75-5 |