2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
H27291.03
H27291.06
H27291.03EA
174
PLN
H27291.03
H27291.06
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 7752-82-1
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00012341
Formuła:
C₄H₄BrN₃ Temp. topnienia: 232…234 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012341 Numer CAS: 7752-82-1 |