2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27275.06
H27275.03
H27275.06EA
1080
PLN
H27275.06
H27275.03
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Purity: 96%
CAS No.: 2909-77-5
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.34
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₂₃N Temp. Wrzenia: 86 °C (2,5 mmHg) Gęstość: 0,873 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144978 Numer CAS: 2909-77-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |