Chlorek 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06
H27270.18
H27270.06EA
365
PLN
H27270.06
H27270.18
Chlorek 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy ≥99%
Chlorek 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowy
Purity: 99%
CAS No.: 98892-75-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 89.5-93.2°
MDL No.: MFCD03093291
Formuła:
C₉H₁₇ClN₂ MW: 188.7 g/mol Temp. topnienia: 89.5…93.2 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093291 Numer CAS: 98892-75-2 |