2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27191.03
H27191.06
H27191.03EA
771
PLN
H27191.03
H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 10386-27-3
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Odour: Odourless
Melting Point: 70-74°
MDL No.: MFCD07367879
Formuła:
C₆H₃BrN₂ Temp. topnienia: 70…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07367879 Numer CAS: 10386-27-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |