1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27141.06
H27141.18
H27141.06EA
390
PLN
H27141.06
H27141.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 402846-78-0
Molecular Formula: C9H17F4N2B
Formula Weight: 240.05
MDL No.: MFCD03427618
Formuła:
C₉H₁₇BF₄N₂ Gęstość: 1,198 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03427618 Numer CAS: 402846-78-0 |