2,4-Dimetoksybenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27140.14
H27140.06
H27140.14EA
1370
PLN
H27140.14
H27140.06
2,4-Dimetoksybenzyloamina 98%
2,4-Dimetoksybenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 20781-20-8
Molecular Formula: C9H13NO2
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 140 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,113 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052393 Numer CAS: 20781-20-8 ADR: 8,III |