2,6-Dimetoksyanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27139.03
H27139.06
H27139.03EA
762
PLN
H27139.03
H27139.06
2,6-Dimetoksyanilina ≥97%
2,6-Dimetoksyanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2734-70-5
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Odour: Characteristic
Melting Point: 76-78°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00053934
Formuła:
C₈H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 76…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053934 Numer CAS: 2734-70-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |