3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
H26963.MD
H26963.03
H26963.MDEA
682
PLN
H26963.MD
H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 827616-52-4
Molecular Formula: C6H3IN2
Formula Weight: 230.01
Melting Point: 98-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09037451
Formuła:
C₆H₃IN₂ Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09037451 Numer CAS: 827616-52-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |