1-Metylo-3-fenylo-1-piperazyna 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
MEFPIP
H26924.03
H26924.06
H26924.14
H26924.03EA
212
PLN
H26924.03
H26924.06
H26924.14
1-Metylo-3-fenylo-1-piperazyna 97
1-Metylo-3-fenylo-1-piperazyna
Purity: 97%
CAS No.: 5271-27-2
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 85°/0.5mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03411603
Formuła:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176.26 g/mol Temp. Wrzenia: 85 °C (0.5 mmHg) Temp. topnienia: 56…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411603 Numer CAS: 5271-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 432-360-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |