2,5-Dibromothiazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26909.06
H26909.14
H26909.06EA
1030
PLN
H26909.06
H26909.14
2,5-Dibromothiazole ≥97%
2,5-Dibromothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Formuła:
C₃HBr₂NS Temp. topnienia: 47…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016891 Numer CAS: 4175-78-4 |