4-Heptylaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26793.06
H26793.14
H26793.06EA
481
PLN
H26793.06
H26793.14
4-Heptylaniline ≥98%
4-Heptylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 37529-27-4
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₁N Temp. Wrzenia: 159 °C (18 mmHg) Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007928 Numer CAS: 37529-27-4 |