4-Fluoro-o-toluonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26641.06
H26641.14
H26641.06EA
446
PLN
H26641.06
H26641.14
4-Fluoro-o-toluonitryl ≥97%
4-Fluoro-o-toluonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Formuła:
C₈H₆FN Temp. topnienia: 67…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095106 Numer CAS: 147754-12-9 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |