2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromobenzylmercaptan, o-Bromotoluene-α-thiol
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
H26247.MDEA
131
PLN
H26247.MD
H26247.03
H26247.06
2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
2-Bromobenzyl mercaptan
Purity: 99%
CAS No.: 143888-85-1
Molecular Formula: C7H7BrS
Formula Weight: 203.10
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇BrS Temp. Wrzenia: 256…257 °C Gęstość: 1,527 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038925 Numer CAS: 143888-85-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |