6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26166.03
H26166.06
H26166.03EA
133
PLN
H26166.03
H26166.06
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64113-84-4
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 94°(201°F)
Melting Point: 49-52°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00134542
Formuła:
C₈H₆FN Temp. topnienia: 49…52 °C Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134542 Numer CAS: 64113-84-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |