2-Amino-5-phenylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Phenylpyridin-2-amine, 5-Phenyl-2-pyridylamine
H26002.MD
H26002.03
H26002.MDEA
423
PLN
H26002.MD
H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 33421-40-8
Molecular Formula: C11H10N2
Formula Weight: 170.21
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD01692452
Formuła:
C₁₁H₁₀N₂ Temp. topnienia: 133…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01692452 Numer CAS: 33421-40-8 |