2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25822.06
H25822.03
H25822.06EA
2490
PLN
H25822.06
H25822.03
2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna ≥98%
2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 175205-82-0
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 29°(84°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 76°/8mm
MDL No.: MFCD00153084
Formuła:
C₆H₃BrF₃N Temp. Wrzenia: 76 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 37…39 °C Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153084 Numer CAS: 175205-82-0 Jednostka: 2926 ADR: 4.1,III |