2,4-Dimetoksypirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25799.06
H25799.03
H25799.06EA
701
PLN
H25799.06
H25799.03
2,4-Dimetoksypirymidyna ≥98%
2,4-Dimetoksypirymidyna
Purity: 98+%
CAS No.: 3551-55-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.502
Melting Point: 17°
Boiling Point: 204-205°
MDL No.: MFCD00056028
Formuła:
C₆H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 204…205 °C Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1,1501 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056028 Numer CAS: 3551-55-1 |