(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14
H25796.22
H25796.14EA
487
PLN
H25796.14
H25796.22
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
CAS No.: 13371-17-0
Molecular Formula: C22H24ClP
Formula Weight: 354.86
Melting Point: 225-228°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00040546
Formuła:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl MW: 354.86 g/mol Temp. topnienia: 225…228 °C Temp. Zapłonu: >270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040546 Numer CAS: 13371-17-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-443-3 Jednostka: 3464 ADR: 6.1 III |