2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
940
PLN
H25749.03
H25749.06
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Formuła:
C₆H₃BrF₃N Temp. Wrzenia: 78…79 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 48…51 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153087 Numer CAS: 189278-27-1 |