2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
916
PLN
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formuła:
C₆H₃BrF₃N Temp. Wrzenia: 84…85 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,83 Temp. Zapłonu: 73 °C (164 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153085 Numer CAS: 175205-81-9 |