Jodek 1-aminopirydyniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
B25703.06
B25703.14
B25703.06EA
408
PLN
B25703.06
B25703.14
Jodek 1-aminopirydyniowy 97%
Jodek 1-aminopirydyniowy
Purity: 97%
CAS No.: 6295-87-0
Molecular Formula: C5H7IN2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3713241
Formuła:
C₅H₇IN₂ MW: 222.03 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051893 Numer CAS: 6295-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 228-566-6 |