5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
B25693.06
B25693.14
B25693.06EA
779
PLN
B25693.06
B25693.14
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
5-Bromo-o-anisidine
Purity: 97%
CAS No.: 6358-77-6
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 94-96°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04037882
Formuła:
C₇H₈BrNO Temp. topnienia: 94…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04037882 Numer CAS: 6358-77-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |