Kwasny siarczan sodu, bezwodny 90+% remainder mainly sodium sulphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
B25587.0BEA
501
PLN
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
Kwasny siarczan sodu, bezwodny 90+% remainder mainly sodium sulphate
Kwasny siarczan sodu
Purity: 90+%
CAS No.: 7681-38-1
Molecular Formula: NaHSO4
Formula Weight: 120.06
Odour: Odourless
pH: 1.0
Melting Point: 177-180°
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003531
Formuła:
HNaO₄S Temp. topnienia: 177…180 °C Gęstość: 2,435 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003531 Numer CAS: 7681-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8586 |