8-Bromocaprylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
B25575.09
B25575.18
B25575.09EA
973
PLN
B25575.09
B25575.18
8-Bromocaprylic acid ≥97%
8-Bromocaprylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17696-11-6
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.11
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₆COOH MW: 223.11 g/mol Temp. Wrzenia: 147…150 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 37…41 °C Gęstość: 1.324 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004430 Numer CAS: 17696-11-6 ADR: 8 III |