4-Bromo-m-anisidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25541.06
B25541.14
B25541.06EA
982
PLN
B25541.06
B25541.14
4-Bromo-m-anisidine ≥97%
4-Bromo-m-anisidine
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Formuła:
C₇H₈BrNO Temp. topnienia: 96…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664063 Numer CAS: 19056-40-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |