Indolo-5-karbaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
295
PLN
B25517.03
B25517.06
Indolo-5-karbaldehyd ≥98%
Indolo-5-karbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formuła:
C₉H₇NO Temp. topnienia: 96…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093664 Numer CAS: 1196-69-6 |