3,5-Dibromobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25495.06
B25495.14
B25495.06EA
792
PLN
B25495.06
B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehyd ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Formuła:
C₇H₄Br₂O MW: 263.92 g/mol Temp. topnienia: 89…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156887 Numer CAS: 56990-02-4 |