1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25409.14
B25409.06
B25409.14EA
1340
PLN
B25409.14
B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 31928-44-6
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
MDL No.: MFCD00672944
Formuła:
C₆H₃BrClI MW: 317.35 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672944 Numer CAS: 31928-44-6 |