4-Bromo-m-toluonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25377.03
B25377.06
B25377.14
B25377.03EA
246
PLN
B25377.03
B25377.06
B25377.14
4-Bromo-m-toluonitryl ≥98%
4-Bromo-m-toluonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 41963-20-6
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 52-54°
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 2354972
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031538
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 129…130 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 52…54 °C Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031538 Numer CAS: 41963-20-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |