4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25296.06
B25296.14
B25296.06EA
723
PLN
B25296.06
B25296.14
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 19241-38-4
Molecular Formula: C8H6BrNS
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 129-130°/3mm
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041087
Formuła:
C₈H₆BrNS Temp. Wrzenia: 129…130 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 44…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041087 Numer CAS: 19241-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-907-6 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |