Kwas α-bromo-3-nitro-p-toluilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid
B25255.03
B25255.06
B25255.14
B25255.03EA
273
PLN
B25255.03
B25255.06
B25255.14
Kwas α-bromo-3-nitro-p-toluilowy ≥97%
Kwas α-bromo-3-nitro-p-toluilowy
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Formuła:
C₈H₆BrNO₄ MW: 260.04 g/mol Temp. topnienia: 128…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216575 Numer CAS: 55715-03-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |