N-(6-Bromoheksylo)ftalimid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25128.06
B25128.14
B25128.22
B25128.06EA
434
PLN
B25128.06
B25128.14
B25128.22
N-(6-Bromoheksylo)ftalimid ≥97%
N-(6-Bromoheksylo)ftalimid
Purity: 97%
CAS No.: 24566-79-8
Molecular Formula: C14H16BrNO2
Formula Weight: 310.19
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Boiling Point: 186-188°/0.4mm
Beilstein Reference: 186875
MDL No.: MFCD00023098
Formuła:
C₁₄H₁₆BrNO₂ Temp. Wrzenia: 186…188 °C (0,4 mmHg) Temp. topnienia: 54…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023098 Numer CAS: 24566-79-8 |