2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25071.06
B25071.14
B25071.06EA
496
PLN
B25071.06
B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 94569-84-3
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: 87°(190°F)
Melting Point: 51-56°
MDL No.: MFCD00142872
Formuła:
C₇H₄BrFO Temp. topnienia: 51…56 °C Temp. Zapłonu: 87 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142872 Numer CAS: 94569-84-3 |