3,4-Dimetoksybenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Veratrylamine
B25033.06
B25033.14
B25033.22
B25033.06EA
489
PLN
B25033.06
B25033.14
B25033.22
3,4-Dimetoksybenzyloamina 97%
3,4-Dimetoksybenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 5763-61-1
Molecular Formula: C9H13NO2
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167.21 Temp. Wrzenia: 281…284 °C Gęstość: 1.109 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008116 Numer CAS: 5763-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 227-287-7 ADR: 8 III |