5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24985.06
B24985.14
B24985.06EA
1300
PLN
B24985.06
B24985.14
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 5413-85-4
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Odour: Irritating
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 126885
MDL No.: MFCD00006108
Formuła:
C₄H₃Cl₂N₃ Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 143…146 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006108 Numer CAS: 5413-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-503-7 |