4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24913.06
B24913.14
B24913.22
B24913.06EA
490
PLN
B24913.06
B24913.14
B24913.22
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Formuła:
C₆H₃BrCl₂O₂S Temp. topnienia: 76…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094630 Numer CAS: 351003-52-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |