3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Xylene-4-sulphonyl chloride, 3,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24806.06
B24806.14
B24806.06EA
494
PLN
B24806.06
B24806.14
3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-30-8
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Odour: Acrid
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00625742
Formuła:
C₈H₉ClO₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00625742 Numer CAS: 2905-30-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-337-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |