2,4-Dihydroksybenzoesan metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24757.14
B24757.22
B24757.14EA
292
PLN
B24757.14
B24757.22
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu ≥97%
2,4-Dihydroksybenzoesan metylu
Purity: 97%
CAS No.: 2150-47-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 116-119°
MDL No.: MFCD00002276
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 116…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002276 Numer CAS: 2150-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-428-3 |