Fenylopropiolan metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
B24587.06
B24587.14
B24587.22
B24587.06EA
497
PLN
B24587.06
B24587.14
B24587.22
Fenylopropiolan metylu ≥97%
Fenylopropiolan metylu
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 g/mol Temp. Wrzenia: 109…110 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 26 Gęstość: 1.083 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041685 Numer CAS: 4891-38-7 |