Bromek benzylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24567.09
B24567.18
B24567.09EA
199
PLN
B24567.09
B24567.18
Bromek benzylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Bromek benzylotrifenylofosfoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 1449-46-3
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 433.34
Melting Point: 293-298°
Beilstein Reference: 3599867
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00031707
Formuła:
C₂₅H₂₂BrP Temp. topnienia: 293…298 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031707 Numer CAS: 1449-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-908-4 Jednostka: 3464 ADR: 6.1,II |