Bezwodnik tetrabromoftalowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24550.22
B24550.36
B24550.22EA
342
PLN
B24550.22
B24550.36
Bezwodnik tetrabromoftalowy ≥98%
Bezwodnik tetrabromoftalowy
Purity: 98%
CAS No.: 632-79-1
Molecular Formula: C8Br4O3
Formula Weight: 463.70
Odour: Odourless
Melting Point: 274-280°
Beilstein Reference: 18908
MDL No.: MFCD00005919
Formuła:
C₈Br₄O₃ MW: 463.7 g/mol Temp. Wrzenia: 477 Temp. topnienia: 274…280 °C Gęstość: 2.87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005919 Numer CAS: 632-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-185-4 |