2-Amino-2-etylo-1,3-propanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
B24509.22
B24509.36
B24509.22EA
321
PLN
B24509.22
B24509.36
2-Amino-2-etylo-1,3-propanodiol ≥97%
2-Amino-2-etylo-1,3-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 115-70-8
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.16
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 152…153 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 39 °C Gęstość: 1,099 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004680 Numer CAS: 115-70-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-101-2 Klasyfikacja Merck : 14,439 |