Salicylan izopropylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Isopropyl 2-hydroxybenzoate
B24471.14
B24471.22
B24471.14EA
419
PLN
B24471.14
B24471.22
Salicylan izopropylu ≥99%
Salicylan izopropylu
Purity: 99%
CAS No.: 607-85-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 122 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,09 Temp. Zapłonu: >93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035703 Numer CAS: 607-85-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-143-2 |